product name
TSK-GEL®サイズ排除(SWタイプ)HPLCカラム, phase diol, L × I.D. 30 m × 7.8 mm, 4 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh SuperSW mAb HR, 22854
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 m × 7.8 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
4 μm
ポアサイズ
250 Å pore size
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
法的情報
ガードカラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.
プロトコル
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns