Merck
821864
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, carbamoyl phase
別名:
TSKgel® Amide-80 HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® AMIDE-80 HPLCカラム, phase carbamoyl, L × I.D. 5 cm × 2 mm, 3 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L68
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 21864
パラメーター
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 2 mm
表面積
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
carbamoyl phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel Amide-80カラムには、カルバモイル基と共有結合した3、5、または10 μmの球形シリカ粒子が充填されています。アミド固定相によって、クロマトグラフィーの通常の順相条件下または親水性相互作用モードで独特な選択性が得られます。対象となる用途には、天然物から得た糖類、グリカン、オリゴ糖、ペプチド、極性化合物の分析などがあります。糖類の分析におけるAmide-80相独自の利点には、試料のヒドロキシル基と固定相のカルバモイル基の間の新規な水素結合保持機構などがあります。固定相は還元糖と反応せず、温度を上げて(4~80°C)使用することにより、低温で生じる可能性がある炭水化物のピーク分裂を防ぐことができます。さらに、新しい高効率の3 μmカラムがLC-MS用途での分析時間を短縮して感度を向上させます。
物理的形状
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)