Merck
721271
Sigma-Aldrich
L-メチオニン-(メチル-13C,d2)
98 atom % 13C, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CHD2SCH2CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
152.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % D
形状
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H][13CH]([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-ZMLSOYJSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3