安全性情報
816173
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 100 μm
別名:
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
詳細
Ether-650M
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
liquid
包装
bottle of 100 mL
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
polymer (65 μm)
マトリックス活性基
Ether phase
粒径
100 μm
使用pH
1-13
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
詳細
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
816173:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)