安全性情報
819805
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
bottle of 25 mL, phase ether, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
包装
bottle of 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 19805
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
ether phase
粒径
65 μm
使用pH
1-13
キャパシティ
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
詳細
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性液体類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)