安全性情報
814907
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
詳細
Clean In Place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
phase filter (Chelate)
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 14907
標識化の程度
25-45 μeq/mL ligand density
パラメーター
pressure (max. 3 bar)
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
IDA phase, iminodiacetic acid
粒径
65 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
2-12
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl AF-Chelate-650 resin is derivatized with iminodiacetic acid for immobilized metal affinity chromatography or IMAC.IMAC works primarily by binding to histidine and free cysteine containing sequences of proteins or peptides.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
814907:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)