Merck
209317
Sigma-Aldrich
亜クロム酸銅
別名:
銅クロム酸化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2CuO · Cr2O3
CAS番号:
分子量:
311.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
2346346
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Cu].O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.Cu.4O
InChI Key
FULFYAFFAGNFJM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
亜クロム酸銅は、スピネル結晶構造を採用した黒色粉末の無機顔料です。酸化銅(II)と酸化クロム(III)の高温焼成、またはクロム酸銅の熱分解(高温で酸素を発生させ、分解すると亜クロム酸銅になる)によって製造できます。
アプリケーション
亜クロム酸銅は、脂肪族および芳香族化合物の官能基に選択的に水素を付加する能力があるため、主に水素化反応の触媒として使用されます。工業的に亜クロム酸銅は、フルフラールをフルフリルアルコールに、ブチルアルデヒドを1-ブタノールに還元し、共役ジエンをモノエンに部分的に還元し、また、植物油中のカルボニル基の選択的還元に使用されます。このCuCr触媒は、セルロースの水素化分解の変換など、さまざまな触媒用途について研究されています。さらに、燃焼速度を制御する燃焼触媒として、また、光吸収顔料としても使用されています。亜クロム酸銅/酸化グラフェンのナノ複合材料は、エネルギー貯蔵に使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209317-100G:4.548173115566E12
209317-5G:4.54817311558E12
209317-500G:4.548173115573E12
文書ライブラリにアクセスする
Deactivation mechanistic studies of copper chromite catalyst for selective hydrogenation of 2-furfuraldehyde.
Liu D, et al.
J. Catal., 299, 336-345 (2013)
Maura Koehle et al.
ChemSusChem, 10(1), 91-98 (2016-12-13)
A four-step catalytic process was developed to produce p-methylstyrene from methylfuran, a biomass-derived species. First, methylfuran was acylated over zeolite H-Beta with acetic anhydride. Second, the acetyl group was reduced to an ethyl group with hydrogen over copper chromite. Third