product name
p-アミノ馬尿酸, ≥99%
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cell analysis
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI Key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
尿細管はパラアミノ馬尿酸/PAHを分泌します。
アプリケーション
p-アミノ馬尿酸は、血漿流量を測定するための輸液として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
パラアミノ馬尿酸(PAH)は、有機アニオントランスポーター1(OAT-1)の基質であり、OATアイソフォームの識別や特性解析に用いられています。
パラアミノ馬尿酸(PAH)はブタ血流測定のための栄養試験でマーカーとして用いられており、転じて、門脈ドレナージされた内臓(PDV)の栄養素の流量測定に役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1422-250G:
A1422-BULK:
A1422-VAR:
A1422-INTR:
A1422-10G:
A1422-25G:
A1422-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of para-aminohippuric acid analysis on net portal-drained viscera flux of nutrients in pigs
Animal : An International Journal of Animal Bioscience, 12(2), 232-238 (2018)
Glomerular Filtration
Quantitative Human Physiology, 633-641 (2012)
Intragastric bolus feeding of meals containing elementary, partially hydrolyzed or intact protein causes comparable changes in interorgan substrate flux in the pig
Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland), 15(3), 119-128 (1996)
Effect of prolonged hyperdynamic endotoxemia on jejunal motility in fasted and enterally fed pigs
Annals of Surgery, 237(1), 44-44 (2003)
Biochemical pharmacology, 81(7), 942-949 (2011-01-20)
Flavonoids are conjugated by phase II enzymes in humans to form glucuronidated and sulfated metabolites that are excreted in urine via the kidney. In this study, we examined the interaction between metabolites of quercetin and isoflavonoids found in vivo with