Merck
802375
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
別名:
Tubing, SS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
L × 外径 × 内径:
10 cm × 1/16 in. × 0.02 in.
製品名
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Tosoh 02375
テクニック
HPLC: suitable
L × 外径 × 内径
10 cm × 1/16 in. × 0.02 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)