Merck
77988
Supelco
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
別名:
Lithium acetoacetate-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4H6O3 · xLi+
分子量:
106.06 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)