Merck
49536
Sigma-Aldrich
P1抗原
≥95.0% (TLC), powder or crystals
別名:
α-Gal-(1→4)-β-Gal-(1→4)-GlcNAc, O-α-D-ガラクトピラノシル-(1→4)-O-β-D-ガラクトピラノシル-(1→4)-2-(アセチルアミノ)-2-デオキシ-D-グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H35NO16
CAS番号:
分子量:
545.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
P1抗原, ≥95.0% (TLC)
アッセイ
≥95.0% (TLC)
形状
powder or crystals
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO16/c1-5(25)21-9-11(27)16(7(3-23)33-18(9)32)36-20-15(31)13(29)17(8(4-24)35-20)37-19-14(30)12(28)10(26)6(2-22)34-19/h6-20,22-24,26-32H,2-4H2,1H3,(H,21,25)/t6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18?,19-,20+/m1/s1
InChI Key
QOITYCLKNIWNMP-ZLPWQWAFSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49536-5MG:
49536-BULK:
49536-1MG:
49536-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radoslaw Kaczmarek et al.
PloS one, 13(4), e0196627-e0196627 (2018-05-01)
Contrary to the mainstream blood group systems, P1PK continues to puzzle and generate controversies over its molecular background. The P1PK system comprises three glycosphingolipid antigens: Pk, P1 and NOR, all synthesised by a glycosyltransferase called Gb3/CD77 synthase. The Pk antigen