アッセイ
≥95% (TLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 2 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)/t9-,12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29-,31-/m0/s1
InChI Key
LAQPKDLYOBZWBT-NYLDSJSYSA-N
詳細
警告
その他情報
Mulligan, M.S., et al. 1993. J. Exp. Med.178, 623.
Ichikawa, Y., et al. 1992. J. Am. Chem. Soc. 114, 9283.
Lasky, L.A. 1992. Science 258, 964.
WGK
WGK 3
Jan Code
565950-5MG:
565950-1MG:
565950-MG:
試験成績書(COA)