234415
C5a Receptor Antagonist, W-54011
The C5a Receptor Antagonist, W-54011, also referenced under CAS 405098-33-1, controls the biological activity of C5a Receptor.
別名:
C5a Receptor Antagonist, W-54011, N-((4-Dimethylaminophenyl)methyl)-N-(4-isopropylphenyl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxamide, HCl
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N(C)(C)c1ccc(cc1)CN(c4ccc(cc4)C(C)C)C(=O)C2CCCc3c2cc(cc3)OC
InChI
1S/C30H36N2O2.ClH/c1-21(2)23-11-16-26(17-12-23)32(20-22-9-14-25(15-10-22)31(3)4)30(33)28-8-6-7-24-13-18-27(34-5)19-29(24)28;/h9-19,21,28H,6-8,20H2,1-5H3;1H
InChI Key
UKBJWRMNGCDKNL-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
C5a Receptor
包装
警告
再構成
WGK
WGK 1
Jan Code
234415-5MG:
234415-1MG:
234415-1.1ML:
234415-5UNMG:
234415-MG:
試験成績書(COA)