アッセイ
≥97% (HPLC)
組成
Peptide content, ≥65%
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]O[H].CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4cnc[nH]4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C56H77N17O13.C2H4O2.H2O/c1-29(2)20-39(50(81)67-38(10-6-18-61-56(58)59)55(86)73-19-7-11-44(73)54(85)63-26-45(57)76)68-47(78)30(3)65-49(80)40(21-31-12-14-34(75)15-13-31)69-53(84)43(27-74)72-51(82)41(22-32-24-62-36-9-5-4-8-35(32)36)70-52(83)42(23-33-25-60-28-64-33)71-48(79)37-16-17-46(77)66-37;1-2(3)4;/h4-5,8-9,12-15,24-25,28-30,37-44,62,74-75H,6-7,10-11,16-23,26-27H2,1-3H3,(H2,57,76)(H,60,64)(H,63,85)(H,65,80)(H,66,77)(H,67,81)(H,68,78)(H,69,84)(H,70,83)(H,71,79)(H,72,82)(H4,58,59,61);1H3,(H,3,4);1H2/t30-,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+;;/m1../s1
InChI Key
KGUIXKYKIZMKMT-JGUOWLKQSA-N
遺伝子情報
human ... GNRH1(2796)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L1898-BULK:
L1898-VAR:
L1898-1MG:
L1898-5MG:
L1898-.5MG:
試験成績書(COA)