安全性情報
S2279
Sigma-Aldrich
3′-Sialyl-Lewis-a tetrasaccharide
別名:
3'-SLea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52N2O23
CAS番号:
分子量:
820.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1OC(OC(C(O)CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(NC(C)=O)C=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)54-25(15(42)7-36)24(12(5-34)32-10(2)38)53-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
InChI Key
INZOTETZQBPBCE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3′-Sialyl-Lewis-a tetrasaccharide has been used to inhibit the binding of 5B1 antibody to Sialyl-Lewisa -polyvalent biotinylated sLea-PAA.
生物化学的/生理学的作用
Antigen which supports E-, L-, and P-selectin-dependent adhesion.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2279-1MG-PW:
S2279-BULK:
S2279-1MG:
S2279-VAR:
S2279-.2MG:
S2279-.2MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Human monoclonal antibodies to sialyl-Lewisa (CA19. 9) with potent CDC, ADCC, and antitumor activity
Sawada R, et al.
Clinical Cancer Research, 17(5), 1024-1032 (2011)
Feizi, T.
Current Opinion in Structural Biology, 3, 701-701 (1993)
資料
O-Glycans