Merck
69983
Supelco
アクリル酸2-(4-ベンゾイル-3-ヒドロキシフェノキシ)エチル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H3(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
312.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
77-80 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
InChI Key
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
69983-BULK:
69983-VAR:
69983-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)