Merck
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O4
CAS番号:
分子量:
282.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
43211915
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
含みます
3000 ppm MEHQ as stabilizer
clearoily
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
InChI Key
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone is a UV absorber that can be used in ophthamic and optical applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
909084-5G:
909084-VAR:
909084-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)