Merck
413151
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-4-(オクチルオキシ)ベンゾフェノン
98%
別名:
2-ベンゾイル-5-オクチルオキシフェノール, 4-(オクチルオキシ)-2-ヒドロキシベンゾフェノン, [2-ヒドロキシ-4-(オクチルオキシ)フェニル]フェニルメタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
326.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
InChI Key
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ヒドロキシ-4-(オクチルオキシ)ベンゾフェノン(HOBP)は、官能基として2-ヒドロキシベンゾフェノンを持つUV系吸収剤です。硫黄およびリン化合物を含むUV吸収剤を用いてポリマーの耐光性を高めるために使用できます。
アプリケーション
HOBPは、プラスチックを絶縁するためのUV吸収剤であり、有機太陽電池(OSC)の安定性を高めるために活性層と組み込めます。光の安定性を高めるためにパリレンCフィルムに組み込む場合があり、電子基盤や光起電のための水分移動膜として使用できる可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
413151-VAR:
413151-500G:
413151-BULK:
413151-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yue Xu et al.
Journal of colloid and interface science, 508, 508-516 (2017-09-04)
Exploiting high-added-value textiles equipped with multiple functionalities like ultraviolet (UV) resistance, waterproofness, and thermal-moisture comfort is facing tremendous demand by a more discerning consumer market. However, the major challenge is to realize the equilibrium among the multifunction. Herein, a new
C Nerín et al.
Food additives and contaminants, 13(2), 243-250 (1996-02-01)
Two different films, low density polyethylene (LDPE) and an ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), used as agricultural soil covers were studied. The films were recycled five and ten times respectively, and both the tensile strength and the content of Chimassorb 81
Synthesis of Ultraviolet Absorbers Having 2-Hydroxybenzophenone Moiety as the Functional Group.
Tanimoto S and Toshimitsu A
Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ., 69(5), 560-570 (1992)
N H Stoffers et al.
Food additives and contaminants, 22(2), 173-184 (2005-05-04)
This paper describes the second part of a project whose main objective was to develop the know-how to produce certified reference materials (CRMs) for specific migration testing. Certification parameters discussed are the diffusion coefficient, D(P), the respective polymer-specific coefficient, A(P)