Merck
47998
Sigma-Aldrich
Fmoc-8-Aoc-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
8-(Fmoc-amino)caprylic acid, 8-(Fmoc-amino)octanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27NO4
CAS番号:
分子量:
381.46
Beilstein:
8286497
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI Key
QZQXRZXYWVQWAY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47998-500MG:
47998-VAR:
47998-2.5G:
47998-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mathias Dyrberg Loft et al.
Amino acids, 49(6), 1089-1100 (2017-03-21)
The urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR) is overexpressed in several cancers including glioblastoma (GBM) and is an established biomarker for metastatic potential. The uPAR-targeting peptide AE105-NH