Merck
47587
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Ala-OH
≥99.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-β-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO4
CAS番号:
分子量:
311.33
Beilstein:
2302327
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
142-147 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO4/c20-17(21)9-10-19-18(22)23-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,22)(H,20,21)
InChI Key
LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Fmoc-β-Ala-OHは、Fmoc-β-アラニンとしても知られる、固相ペプチド合成用の汎用性に優れた試薬です。
アプリケーション
Fmoc-β-Ala-OHは、Fmoc固相ペプチド合成によりモノリスGMA-EDMA(グリシジルメタクリレート-co-エチレンジメタクリレート)マトリックスでペプチドを合成するためのリンカーとして使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47587-25G-F:
47587-VAR-F:
47587-BULK-F:
47587-1G-F:
47587-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Sofie Trier et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 329-337 (2015-09-09)
Acylation of peptide drugs with fatty acid chains has proven beneficial for prolonging systemic circulation, as well as increasing enzymatic stability and interactions with lipid cell membranes. Thus, acylation offers several potential benefits for oral delivery of therapeutic peptides, and