安全性情報
64751
Supelco
特殊ガラス製カラム
別名:
Specialty Glass Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
テクニック
LPLC: suitable
品質水準
L × 外径
400 mm × 22 mm
適合性
for use with US EPA Protocol
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
米国環境保護庁(US EPA)の試験法より抜粋――環境物質に含まれる農薬や優先取り組み汚染物質の分析を目的としてサンプルを精製、乾燥する際には、カラムに適当な吸着剤を充填してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)