Merck
64785-U
Supelco
リザーバー付きドライングカラム, , 100 mm×19 mm×60 mL
Reservoir/Drying design
別名:
特殊ガラス製カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
テクニック
LPLC: suitable
詳細
本カラム(Cat. No. 64785-U)は、半揮発性有機化合物の溶媒抽出物の乾燥に関する米国環境保護超(US EPA)の規格に適合しています。リザ-バ-には約60 mLの抽出液を溜めることができます。この量は、分液漏斗による1回の抽出で得られる産物の総量に相当します。19 mm×10 cmの硫酸ナトリウム層を保持することができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)