Merck
57430-U
Frit for Supelco® Filter
PEEK, pore size 2.0 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
PEEK
詳細
Biocompatible
包装
pkg of 5 ea
ポアサイズ
2.0 μm
適合性
for use with Supelco pre-column filter p/n Z227323
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
Biocompatible, metal-free.
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
置換部
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)