安全性情報
59272
Filter Element for SSI Filter Unit
Precolumn, pore size 2.0 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel
包装
pkg of 10 ea
ポアサイズ
2.0 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SSI High Pressure Filter Unitには、0.5 μmか2.0 μmのステンレススチール製フィルターエレメントを選択して下さい。
法的情報
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.