安全性情報
59271
SSI High Pressure Precolumn Filter
10-32 Waters thread
別名:
COLUMN PREFILTER,WATERS FITTING, 0.5UM, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 1 ea
フィッティング
10-32 Waters thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. For 1/16 in. tubing. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
構成
nuts and ferules for 1/16 in. tubing included
法的情報
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.