安全性情報
46856-U
Supelco
EPA 531.1 Carbamate Mix
100 μg/mL each component in methanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 531.1
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
EPA 531.1 Carbamate Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as aldicarb, aldicarb-sulfone, aldicarb-sulfoxide, carbofuran, carbofuran-3-hydroxy, 1-naphthyl-N-methylcarbamate, methiocarb, methomyl, oxamyl, and propoxur. It may be used for identifying and quantifying carbamates in drinking water. The pre-requisite of EPA 531.1 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector, gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high-performance liquid chromatography (HPLC).
アプリケーション
EPA 531.1 Carbamate Mix may be used as a CRM standard to quantify the carbamate pesticides in fresh herbs by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Aldicarb
    Aldicarb-sulfone
    Aldicarb-sulfoxide
    Carbofuran
    Carbofuran-3-hydroxy
    1-Naphthyl-N-methylcarbamate
    Methiocarb
    Methomyl
    Oxamyl
    Propoxur
    すべて表示 (10)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46856-U:4548173336596
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)