Merck
88792
Supelco
2,4,5-Trichloro-6-hydroxyisophthalonitrile
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,4,5-Trichloro-6-hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile, Hydroxychlorothalonil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8HCl3N2O
CAS番号:
分子量:
247.47
Beilstein:
2653044
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(C#N)C(Cl)=C(Cl)C(O)=C1C#N
InChI
1S/C8HCl3N2O/c9-5-3(1-12)6(10)7(11)8(14)4(5)2-13/h14H
InChI Key
MDQKYGOECVSPIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
88792-10MG:4548173353753
88792-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert Green et al.
FEMS microbiology letters, 365(19) (2018-09-06)
Cytochrome P450s have been shown to play a vital role in the xenobiotic detoxification system of Sclerotinia homoeocarpa, the causal agent of the turfgrass disease dollar spot. A previous study indicated that three CYP450s were validated to play a functional