製品名
12 mL Si-5G-44%H2SO4/Si SPEチューブ, pk of 20
物質
polypropylene tube
組成
bed wt., 5 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
マトリックス活性基
silica bonding
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
57148-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)