安全性情報
54040-U
Supelco
SPE tube
Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品名
12mL Si/44%H2SO4/Si SPEチューブ, size 12 mL, 0.2 g (Silica), 3 g (44% H2SO4 Silica), 0.2 g (Silica), pk of 20 ea
品質水準
組成
, 0.2 g (Silica)
, 3 g (44% H2SO4 Silica)
包装
pk of 20 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
サイズ
12 mL
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
54040-U:4548173960951
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuki Haga et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16446-16454 (2018-04-16)
In this study, we analyzed hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) in urine of both PCB transport workers and PCB researchers. A method to monitor OH-PCB in urine was developed. Urine was solid-phase extracted with 0.1% ammonia/ methanol (v/v) and glucuronic acid/sulfate
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
54040-U4061834400097