Merck
568230-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
9.2% Carbon loading
パラメーター
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 10 mm
表面積
100 m2/g
表面被覆率
3.6 μmol/m2
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
2-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RP-HPLCで作成されたペプチドマップから、タンパク質構造、安定性、純度など有用な情報が得られます。効率的であるためには、RP-HPLCが試料中の多くのペプチドを分離する必要があります。ペプチド数が多いほど良好な情報が得られます。Discovery BIO Wide Pore C18を使えば、RP-HPLC による高精度な酵素消化物由来ペプチドマップが作成できます。Discovery BIO Wide Poreシリ-ズでは、シリカや結合相の導入技術が改良されており、分離効率が向上してピ-クのテ-リングが減少しました。さらに本品の利点として、移動相にTFAを添加せずにペプチドを解析できるので、LC-MSシグナル強度が増大しました。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.