Merck
54965-U
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
1 cm × 4.6 mm
表面積:
300 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
C18 (octadecyl) phase
ポアサイズ:
100 Å
Matrix:
Octadecyl
fully porous particle
製品名
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
LiChrosorb®
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 4 ea
標識化の程度
16.2% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
Matrix
Octadecyl
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2-7.5
適合性
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
分離法
reversed phase
詳細
Use guard cartridge holder 54987
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)