Merck
1.13901
Millipore
LiChroprep® RP-18 (15-25 µm)
for liquid chromatography
別名:
LiChroprep® RP-18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41115711
物質
silica gel (irregularly-shaped)
品質水準
マトリックス活性基
Irregular-Shaped Silica Gel
粒径
15-40 μm
ポアサイズ
10 nm mean pore size
かさ密度
400 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
特徴および利点
LiChroprep® RP-18 (25-40 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
包装
Plastic bottle
アナリシスノート
Carbon content: ≥ 15.0 %
Application test: passes test
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 7000
Acetophenone/Cinnamic acid: 1.1 - 1.3
Acetophenone/Phenol: 1.8 - 2.2
1-Naphthol/Phenol: 3.9 - 4.4
capacity factor (Toluene): 17.0 - 22.0
Particle Size (d10): 12 - 15 µm
Particle Size (d50): 20 - 24 µm
Particle Size (d90): 33 - 38 µm
法的情報
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg