安全性情報
1.06505
Supelco
Sodium dithionite
EMPLURA®
別名:
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O4S2
CAS番号:
分子量:
174.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-890-0
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥85.0% (iodometric)
フォーム
powder
自己発火温度
>200 °C
有効性
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
250 g/L (slow decomposition)
密度
2.5 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1250 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S](=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Fast detection of sodium dithionite in sugar using a xanthylium-based fluorescent probe.: This study introduces a rapid method for detecting sodium dithionite residues in sugar using a novel xanthylium-based fluorescent probe. The method is highly sensitive and efficient, making it a significant advancement in food safety and quality control (Wang et al., 2024).
  • Stabilising mannose using sodium dithionite at alkaline conditions.: Research in the kraft pulping process explores the use of sodium dithionite to stabilize mannose under alkaline conditions. The findings highlight its potential to reduce hemicellulose degradation, providing insights for enhancing the efficiency of chemical pulping processes (Lindén et al., 2020).
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C