Merck
1.13905
Millipore
シリカ
for liquid chromatography
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
物質
silica gel (irregularly-shaped)
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
マトリックス活性基
Irregular-Shaped Silica Gel
粒径
40-63 μm
ポアサイズ
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
かさ密度
200‑800 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
特徴および利点
LiChroprep® Si 60 (40-63 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
包装
Plastic bottle
アナリシスノート
Specific surface area (BET): 460 - 580 m²/g
Pore volume: 0.70 - 0.90 ml/g
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
法的情報
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg