製品名
LiChrosorb® RP-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
LiChrosorb®
標識化の程度
17% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
Matrix
octadecyl
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
LiChrosorb® RP-18 HPLCカラムは、市販の微粒子シリカと、世界で最も認められたHPLC製造者による結合相が充填されています。このカラムは、HPLCアプリケーションに求められる保持および選択性の再現性を確立するために使用される特別に選択された溶質を用いて試験されています。中性、酸性および弱塩基性化合物の逆相HPLCに適しており、L1米国薬局方(USP)規格L1に準拠しています。
法的情報
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック