安全性情報
54794
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
LiChrospher® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
特徴
endcapped: no
包装
pkg of 4 ea
標識化の程度
21% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 4.6 mm
Matrix
Octadecyl
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 3.0 to 4.6 mm columns
分離法
reversed phase
詳細
Use guard cartridge holder 54987
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)