Merck
50136-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
LiChrospher® RP-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
LiChrospher®
包装
1 ea of
標識化の程度
21% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
12.5 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrospher® RP-18 HPLC column (L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm) is generally found to be highly reliable and versatile. It is suitable for reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) of acidic, neutral and weakly basic compounds, according to L1 USP specifications.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)