安全性情報
500658
Supelco
ASTM® D2887 Quantitative Calibration Solution
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D3710
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 6 × 1 mL
濃度
0.5 wt. % (except where noted)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ASTM® D2887 quantitative calibration solution has been used as calibration standard to quantitatively estimate, the alkanes produced during the co-pyrolysis of high density polyethylene to form bio oil, using gas chromatography method coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
二硫化炭素溶液です。特に記載のない限り、各成分の濃度は0.5wt%です。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    Decane
    Dodecane
    Eicosane
    Heptadecane
    Heptane
    Hexacosane
    Hexadecane 1 % (w/w)
    Hexane
    Hexatriacontane
    Nonane
    Octadecane
    Octane
    Pentadecane
    Pentane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Undecane
    すべて表示 (20)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
500658:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wood/plastic copyrolysis in an auger reactor: Chemical and physical analysis of the products
Bhattacharya P, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 88, 1251-1260 (2009)