安全性情報
4M9148-U
Supelco
室内大気基準
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
別名:
室内空気質標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 3 × 1 mL
濃度
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。更なるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034 and ISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Butyl acetate
    1-Butanol
    2-Butanone
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    Decane
    Decanal
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethylbenzene
    Ethyl alcohol, Pure
    Ethyl acetate
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexane
    Hexadecane
    (R)-(+)-Limonene
    Mesitylene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (1S)-(-)-alpha-Pinene
    (-)-beta-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    Durene
    Toluene
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    2,2,4-Trimethylpentane
    Undecane
    m-Xylene
    o-Xylene
    p-Xylene
    すべて表示 (50)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4M9148-U:4548173230368
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)