安全性情報
47268-U
Supelco
Disaccharides Kit
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
包装
pkg of 1 kit
濃度
(individually packaged in quantities indicated)
テクニック
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
Disaccharides Kit contains individually packaged standards in the quantities listed. The disaccharides are prepared, tested, and individually packaged using rigorous manufacturing procedures.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Isomaltose (mixed anomers) 100 mg
  • α-Lactose 500 mg
  • Maltose (47288) 500 mg
  • Sucrose (47289) 500 mg
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Zhang et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 27(6), 855-861 (2014-07-23)
This experiment was performed to investigate the effects of exogenous xylanase supplementation on performance, nutrient digestibility and the degradation of non-starch polysaccharides (NSP) in different sections of the gastrointestinal tract (GIT) of broilers fed wheat-based diets. A total of 120
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
47268-U4061832360706