Merck
92478
Supelco
D-(+)-ガラクツロン酸 一水和物
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O7 · H2O
CAS番号:
分子量:
212.15
Beilstein:
1727087
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (TLC)
≥97% (titration)
光学活性
[α]/D 53.0±2.0°, 5 hr, c = 10 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O.OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);1H2/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
InChI Key
BGHPCEJXDOGRGW-KSSASCOMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is used as a standard reference material for the quantification of the analyte in the following:
  • Bamboo shoot (Chimonobambusa quadrangularis) residue (BSR)-derived polysaccharides (CPS) using high-performance liquid chromatography (HPLC).
  • Mentha haplocalyx polysaccharides (MHP), extracted from Mentha haplocalyx using a high-pressure ultrasound-assisted extraction (HUAE) followed by analysis using high-performance liquid chromatography (HPLC).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-pressure ultrasonic-assisted extraction of polysaccharides from Mentha haplocalyx: Structure, functional and biological activities
Chen G, et al.
Industrial Crops and Products, 130, 273-284 (2019)