certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40201:4.548173145136E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60 - The cresol (methylphenol) isomers are also precursors to many chemicals. This chromatogram of a mix of aromatic and methylphenol compounds was generated using an SLB-IL60 ionic liquid column. Its interaction mechanisms allow the separation of all three xylene isomers, and all three cresol isomers.