製品名
Carbotrap® 300, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
物質
glass TD tube
認証
EPA TO-17
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
製品種目
Carbotrap®
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
環境により配慮した代替製品カテゴリ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
28283-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)