製品名
Carbotrap® 300, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
物質
glass TD tube
品質水準
認証
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
製品種目
Carbotrap®
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitzed carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitzed carbon black (GCB)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
29751-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)