Merck
G001723
GCによる揮発性物質の分析、SPB®-1 、Collection/Desorption、Carbotrap® 300使用
suitable for GC, application for air monitoring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: JHAP-43 Gas Mix (500429), 1ppm each component, 20mL
adsorbent tube: Carbotrap 300 (28283-U)
desorption process: 20 mL/min at 330 °C for 6 min (cryo-focused to inlet @ -150°C)
column: SPB-1, 60 m × 0.25 mm I.D., 3.0 μm
oven: 35°C (8 min), 5°C/min to 100°C (0 min), 15°C/min to 230°C (8 min)
detector: MSD, scan range 35-269
carrier gas: helium 31cm/sec
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)