Merck
23304-U
Supelco
SPB®-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
21
df
3.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:多くの場合、このカラムは非極性カラムを必要とする従来の一般的な用途に使用されます。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
  • ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または320°C(プログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
アプリケーション
SPB®-1 capillary GC column may be used for herbicide determination using In-tube Solid-phase microextraction (SPME).
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sachin P Bachate et al.
Applied microbiology and biotechnology, 93(5), 2135-2145 (2011-10-11)
Two heterotrophic As(III)-oxidizing bacteria, SPB-24 and SPB-31 were isolated from garden soil. Based on 16S rRNA gene sequence analysis, strain SPB-24 was closely related to genus Bordetella, and strain SPB-31 was most closely related to genus Achromobacter. Both strains exhibited
L J Krutz et al.
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 103-121 (2003-07-30)
Liquid-liquid extraction or solid-phase extraction followed by gas chromatography (GC) or high-performance liquid chromatography are traditional herbicide residue determination methods for environmental samples. Solid-phase microextraction (SPME) is a solventless, fast, and sensitive alternative herbicide residue extraction method that can be
プロトコル
Developing a Quantitative SPME Method
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring