Merck
C75802
Sigma-Aldrich
コレステリルベンゾエート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H50O2
CAS番号:
分子量:
490.76
Beilstein:
3225829
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
liquid crystal
光学活性
[α]20/D −15.0°, c = 2 in chloroform
mp
148-150 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@@](CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]2(C)CC1)C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C34H50O2/c1-23(2)10-9-11-24(3)29-16-17-30-28-15-14-26-22-27(36-32(35)25-12-7-6-8-13-25)18-20-33(26,4)31(28)19-21-34(29,30)5/h6-8,12-14,23-24,27-31H,9-11,15-22H2,1-5H3/t24-,27+,28+,29-,30+,31+,33+,34-/m1/s1
InChI Key
UVZUFUGNHDDLRQ-LLHZKFLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸コレステリル(CB)は、コレステリック液晶で使用されるコレステリルエステルで、回転角が温度に依存する層状のらせん階段を形成することによって使用されます。
アプリケーション
安息香酸コレステリル(CB)は、リチウムイオン電池の製造のための配向性リン酸鉄リチウム(LiFePO4)の成長に使用できる構造指向剤です。材料を等方相から冷却することで液晶性を示すポリマー分散液晶(PDLC)の製造に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C75802-BULK:
C75802-VAR:
C75802-100G:
C75802-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carambola-shaped LiFePO 4/C nanocomposites: directing synthesis and enhanced Li storage properties.
Li X, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(1), 116-120 (2015)
M L Das et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 26(1), 24-29 (1989-02-01)
Phase behaviour and some physicochemical properties of cholesteryl benzoate-contained microemulsions of xylene and heptane with water using sodium deoxycholate and butan-1-ol as surfactant and co-surfactant respectively have been studied. While the microemulsion area of xylene depends insignificantly on the surfactant/co-surfactant
Solubility of cholesterol & cholesteryl benzoate in some polar & nonpolar organic solvents.
S Pal et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 21(1), 12-16 (1984-02-01)
Fats, Oils, & Colors of a Nanoscale Material
Lisensky GC, et al.
The Science Teacher, 73(9), 30-30 (2006)
Solubility of cholesterol in bile salt-synthetic detergent mixed micelles & that of cholesteryl benzoate in synthetic detergent mixed micelles.
S Pal et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 21(1), 17-22 (1984-02-01)