Merck
13093-U
Supelco
ガラス製充填GCカラム(Agilent対応、Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
glass column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrix
80/100 Porapak Q support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性な検体の分析など、高度の不活性を必要とする用途にはガラス製カラムをご使用ください。すべてのガラス製カラムに独自の高温シラン化処理を行って不活性を確保しています。このカラムは、Agilent 5890および6890(A構成、オンカラム注入、TCD以外の検出器)に適合します。
In a packed column, the carrier gas percolates through the porous bed and separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Pyrex glass columns are shaped as desired by coiling at about 700°C. Glass column are in some cases treated with silanizing reagent to eliminate the surface hydroxyl groups which becomes catalytically active and produce asymmetric peaks. Porapak Q is a porous copolymer of styrene and ethylvinylbenzene crosslinked with divinylbenzene which is applicable for quantitative adsorption.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
13093-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The adsorption of enkephalin to porous polystyrene beads: a simple assay for enkephalin hydrolysis.
Z Vogel et al.
FEBS letters, 80(2), 332-336 (1977-08-15)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)