Merck
1444208
USP
ミノキシジル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-(1-ピペリジニル)-2,4-ピリミジンジアミン 3-オキシド, 6-(1-ピペリジニル)ピリミジン-2,4-ジアミン 3-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N5O
CAS番号:
分子量:
209.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
minoxidil
メーカー/製品名
USP
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
InChI Key
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Minoxidil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Minoxidil Tablets
  • Minoxidil Topical Solution
生物化学的/生理学的作用
ATP感受性K+ チャネルを活性化します。血管拡張作用があり、脱毛を遅らせたり止めたりして、毛の再成長を促進します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1444208-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)