安全性情報
25708
Supelco
中極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 1 m × 0.32 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
組成
phenyl/methyl (deactivated)
包装
pkg of 3 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
1 m × 0.32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Deactivated intermediate polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as acetone, methylene chloride (dichloromethane), and toluene.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)